Learn More
1,2-Dibromobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15780859 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15780859 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10489232 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15780859 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348931000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-53-9 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 583-53-9
Fórmula molecular C6H4Br2
Peso molecular (g/mol) 235.91
Número MDL MFCD00000057
Clave InChI WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
PubChem CID 11414
ChEBI CHEBI:37152
Nombre IUPAC 1,2-dibromobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dibromobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4.0°C to 6.0°C
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 1.9560g/mL
Punto de ebullición 224.0°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4Br2
Índice de refracción 1.6100 to 1.6120
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 210
Gravedad específica 1.956
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,acetone,ether,benzene,ca,rbon tetrachloride,n-heptane
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.91
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido