Learn More
1,2-Dibromobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454240 100 g 100 g
11444240 25 g 25 g
11457826 50 g 50 g
11467826 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11454240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14765.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
1,2-Dibromobenzene is used as a precursor in the preparation of 3-(2-bromophenylthio)-4H-[1]benzopyran-4-one using copper as a reagent. It is involved in the preparation of isoindoloquinazolinones by the carbonylation reaction with 2-aminobenzyl amine using palladium as the catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dibromobenceno se usa como precursor en la preparación de 3-(2-bromofeniltio)-4H-[1]benzopiran-4-ona que usa cobre como reactivo. Está involucrado en la preparación de isoindoloquinazolinonas por la reacción de carbonilación con 2-aminobenzilo amina usando paladio como catalizador.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico, acetona, cloroformo, ácido acético, benceno, éter de petróleo y tetraclorometano. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-53-9
Fórmula molecular C6H4Br2
Peso molecular (g/mol) 235.906
Número MDL MFCD00000057
Clave InChI WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
PubChem CID 11414
ChEBI CHEBI:37152
Nombre IUPAC 1,2-dibromobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromobenzene
Punto de fusión 4°C to 6°C
Densidad 1.985
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Olor Strong
Índice de refracción 1.611
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Beilstein 970241
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,chloroform,acetic acid,benzene,petroleum ether and tetrachloromethane. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.91
Porcentaje de pureza 98%