Learn More
1,2-Dibromo-4-iodobenceno, TRC
Código de producto. 30385394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385394 100 mg
30373916 250 mg
30379260 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD448368100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 909072-74-8
Fórmula molecular C6H3Br2I
Peso molecular (g/mol) 361.8
SMILES Brc1ccc(I)cc1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromo-4-iodobenzene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Br2I/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.7646