Learn More
1,2-Dibromo-4,5-dimetilbenceno, TRC
Código de producto. 30383701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383701 1 g -
30380762 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4252801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24932-48-7
Fórmula molecular C8 H8 Br2
Peso molecular (g/mol) 263.96
Sinónimo 4,5-Dibromo-1,2-xylene, 4,5-Dibromo-o-xylene
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-4,5-dimetil-benceno
SMILES Cc1cc(Br)c(Br)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.8993