Learn More
1,2-dibromo-4-(2,4-dibromofenoxi)benceno (BDE 66), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PBDE 66 (2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether) |
| CAS | 189084-61-5 |
| Fórmula molecular | C12 H6 Br4 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzene, 1,2-dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)-, 1,2-Dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 66, PBDE 66, Benzene, 1,2-dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)-, 1,2-Dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 66, PBDE 66, 2,3',4,4'-TetraBDE |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6Br4O/c13-7-1-4-12(11(16)5-7)17-8-2-3-9(14)10(15)6-8/h1-6H |
| SMILES | Brc1ccc(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,2-dibromo-4-(2,4-dibromofenoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 485.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.7152 |