Learn More
1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)ciclohexano, TRC
Código de producto. 30137905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137905 10 g 10 g
30137393 1 g 1 g
30004601 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42533010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3322-93-8
Fórmula molecular C8 H12 Br4
Peso molecular (g/mol) 427.8
Sinónimo 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane, 1-(1,2-Dibromoethyl)-3,4-dibromocyclohexane, 4-(1,2-Dibromoethyl)-1,2-dibromocyclohexane, Citex BCL 462, Saytex BCL 462
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)ciclohexano
SMILES BrCC(Br)C1CCC(Br)C(Br)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12Br4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h5-8H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.7673