Learn More
1,2-Dibromo-3-cloropropano, TRC
Código de producto. 30137491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137491 1 g 1 g
30132905 5 g 5 g
30005702 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4246681G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-12-8
Fórmula molecular C3 H5 Br2 Cl
Peso molecular (g/mol) 236.33
Sinónimo 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1-Chloro-2,3-dibromopropane, 3-Chloro-1,2-dibromopropane, DBCP, Dibromochloropropane, Fumazone, NSC 1512, Nemafume, Nemagon, Nemagon 20, Nemagon 20G, Nemagon 90, Nemagon Soil Fumigant, Nemapaz, Nemazon, OS 1897
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-3-cloropropano
SMILES ClCC(Br)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromo-3-chloropropane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.8447