Learn More
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrametilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436387 1 g 1 g
15446387 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33558.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 36321-73-0 | C10H12Br2 | 292.014 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36321-73-0
Fórmula molecular C10H12Br2
Peso molecular (g/mol) 292.014
Número MDL MFCD00154987
Clave InChI VEZJOZSIGSNYEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene,1,2-dibromo-3,4,5,6-tetramethyl, pubchem21478, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetramethyl, 1,2-bis bromanyl-3,4,5,6-tetramethyl-benzene
PubChem CID 2752606
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrametilbenceno
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)Br)Br)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.01
Porcentaje de pureza 98%