Learn More
1,2-Dibromo-2-metilpropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10647181 25 g Frasco de vidrio 25 g
10156790 5 g Frasco de vidrio 5 g
10240303 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10647181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406490250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 594-34-3 | C4H8Br2 | 215.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-34-3
Fórmula molecular C4H8Br2
Peso molecular (g/mol) 215.92
Número MDL MFCD00000126
Clave InChI SDTXSEXYPROZSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutylene bromide, 1,2-dibromoisobutane, acmc-1aolc, propane,2-dibromo-2-methyl, propane,1,2-dibromo-2-methyl, 1,2-dibromo-2-methylpropane
PubChem CID 222657
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-2-metilpropano
SMILES CC(C)(CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dibromo-2-methylpropane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.7900g/mL
Punto de ebullición 150.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CBrCH2Br
Índice de refracción 1.5083 to 1.5103
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.79
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.92
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dibromo-2-methylpropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.