Learn More
1,2-Dibromo-1,2-difeniletano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245050 5 g Frasco de vidrio 5 g
10055733 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147950050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5789-30-0
Fórmula molecular C14H12Br2
Peso molecular (g/mol) 340.05
Número MDL MFCD00000137
Clave InChI GKESIQQTGWVOLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dibromo-1,2-diphenylethane, stilbene dibromide, 1,2-dibromo-2-phenylethyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis, meso-dibromostilbene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis-, r*,s*, alpha,alpha-dibromobibenzyl, bibenzyl,, a,, a'-dibromo, bibenzyl, alpha,alpha'-dibromo, acmc-1ao3z
PubChem CID 93010
Nombre IUPAC (1,2-dibromo-2-feniletil)benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dibromo-1, 2-diphenylethane
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 235°C to 241°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(Br)CH(Br)C6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 602
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.05
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.