Learn More
1,2-Dibromo-1,1-dicloroetano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11423048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423048 10 g 10 g
11433048 50 g 50 g
11443048 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18768.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-81-0
Fórmula molecular C2H2Br2Cl2
Peso molecular (g/mol) 256.746
Número MDL MFCD00053228
Clave InChI FIYBYNHDEOSJPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethane, 1,2-dibromo-1,1-dichloro, 1,2-dibromo-2,2-dichloroethane, unii-8d6fn8f1wd, 8d6fn8f1wd, ethane, dibromodichloro, ethane,2-dibromo-1,1-dichloro, 1,2-dibromo-1,1-dichloroethane, 100 microg/ml in methanol
PubChem CID 6401
Nombre IUPAC 1,2-Dibromo-1,1-dicloroetano
SMILES C(C(Cl)(Cl)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromo-1,1-dichloroethane
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.75
Porcentaje de pureza 97%