Learn More
1,2-Dibenzoiletileno, predominantemente trans, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dibenzoylethylene |
| Nombre de nota | predominantly trans |
| Punto de fusión | 103°C to 108°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 743958 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.27 |
| Porcentaje de pureza | 96% |