Learn More
1,2-Dibenzoiletileno, predominantemente trans, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343286 1 g 1 g
11353286 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12643.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 959-28-4 | C16H12O2 | 236.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 959-28-4
Fórmula molecular C16H12O2
Peso molecular (g/mol) 236.27
Número MDL MFCD00003083
Clave InChI WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
Sinónimo trans-1,2-dibenzoylethylene, dibenzoylethylene, 1,2-dibenzoylethylene, 1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, trans-1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, 1,2-dibenzoylethene, ethylene, 1,2-dibenzoyl, usaf nd-57, 2-butene-1,4-dione, 1,4-diphenyl, trans-diphenacylidene
PubChem CID 735960
Nombre IUPAC (E)-1,4-difenilbut-2-eno-1,4-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibenzoylethylene
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 103°C to 108°C
Cantidad 1 g
Beilstein 743958
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 96%