Learn More
1,2-Dibenzoiletano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352636 1 g 1 g
11362636 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08652.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 495-71-6 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
1,2-Dibenzoylethane is effective in inhibiting the mammary DMBA-DNA adduct formation. This inhibitory effect on mammary DNA adduct formation was associated with increased liver activities of glutathione S-transferase, QR, and 7-ethoxyresorufin-O-deethylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dibenzoiletano es eficaz para inhibir la formación de aductos de DMBA-ADN mamarios in vivo. Este efecto inhibitorio de la formación de aductos de ADN mamarios se asoció a un aumento de las actividades hepáticas de la glutatión S-transferasa, la QR y la 7-etoxiresorufina-O-deetilasa.
Solubilidad
Soluble en acetona. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-71-6
Fórmula molecular C16H14O2
Peso molecular (g/mol) 238.286
Número MDL MFCD00037818
Clave InChI OSWWFLDIIGGSJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dibenzoylethane, 1,4-diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-butanedione, 1,4-diphenyl, biphenacyl, diphenacyl, 2,2-biacetophenone, acmc-1bd9f, ethane, 1,2-dibenzoyl, succinophenone diphenacyl, cambridge id 5102527
PubChem CID 136322
Nombre IUPAC 1,4-difenilbutano-1,4-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibenzoylethane
Punto de fusión 144°C to 148°C
Punto de ebullición 260°C (15 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 782937
Información de solubilidad Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.29
Porcentaje de pureza ≥98%