Learn More
1,2-Dibenzoilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391337 250 mg 250 miligramos
11381337 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01592.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1159-86-0 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159-86-0
Fórmula molecular C20H14O2
Peso molecular (g/mol) 286.33
Número MDL MFCD00003078
Clave InChI OJLABXSUFRIXFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dibenzoylbenzene, 1,2-phenylenebis phenylmethanone, 2-benzoylbenzophenone, 2-benzoylphenyl phenyl methanone, methanone, 1,2-phenylenebis phenyl, ortho-dibenzoylbenzene, o-dibenzoylbenzene, methanone,1,1'-1,2-phenylene bis 1-phenyl, phenyl 2-phenylcarbonyl phenyl ketone
PubChem CID 70875
Nombre IUPAC (2-benzoilfenil)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibenzoylbenzene
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 789077
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.33
Porcentaje de pureza 97%