Learn More
1,2-Diazabiciclo[2.2.2]octan-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diazabicyclo[2.2.2]octan-3-one |
| CAS | 1632-26-4 |
| Fórmula molecular | C6H10N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O/c9-6-5-1-3-8(7-6)4-2-5/h5H,1-4H2,(H,7,9) |
| SMILES | O=C1NN2CCC1CC2 |
| Nombre IUPAC | 1,2-diazabiciclo[2.2.2]octan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 126.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0793 |