Learn More
Ácido 1,2-diaminopropano-N,N,N',N'-tetraacético, TRC
Código de producto. 30358927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358927 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30358927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4158055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
CAS 4408-81-5
Fórmula molecular C11 H18 N2 O8
Cantidad 5 g
Sinónimo Acetic acid, (propylenedinitrilo)tetra- (6CI,7CI,8CI), N,N'-(1-Methyl-1,2-ethanediyl)bis[N-(carboxymethyl)glycine], (±)-1,2-Diaminopropanetetraacetic acid, 1,2-Diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetic acid, 1,2-Diaminopropanetetraacetate, 1,2-Diaminopropanetetraacetic acid, 1,2-Propanediaminetetraacetic acid, 1,2-Propylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid, 1,2-Propylenediaminetetraacetic acid, 2,2',2'',2'''-(1,2-Propanediyldinitrilo)tetraacetic acid, DL-Propylenediaminetetraacetic acid, Dissolvine P, Dissolvine PDZ, MeEDTA, Methyl-EDTA, Propylene-1,2-diaminetetraacetic acid, Trilon FS
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N2O8/c1-7(13(5-10(18)19)6-11(20)21)2-12(3-8(14)15)4-9(16)17/h7H,2-6H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
SMILES CC(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[bis(carboximetil)amino]propil-(carboximetil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 306.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1063