Learn More
1,2-Diaminopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10458233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458233 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10467930 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11915191 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10458233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152402500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-90-0
Fórmula molecular C3H10N2
Peso molecular (g/mol) 74.13
Número MDL MFCD00008089
Clave InChI AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
PubChem CID 6567
ChEBI CHEBI:30630
Nombre IUPAC propano-1,2-diamina
SMILES CC(N)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Diaminopropane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -37.0°C
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 119.0°C to 120.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(NH2)CH2NH2
Índice de refracción 1.4450 to 1.4470
Cantidad 250 mL
Beilstein 04,257
Índice Merck 15,7965
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, soluble in acetone, benzene, chloroform and, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Diaminopropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.