Learn More
Solución de sal disódica de ácido 1,2-diaminociclohexanotetraacético, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15618390 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15618390 1 L 1 litro
15624810 5 L 5 litros
15638390 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15618390 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 351031L
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,1 M de DCTA-Na4, para complexometría
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5786-78-7
Fórmula molecular C14H20N2Na2O8
Peso molecular (g/mol) 390.3
Clave InChI TVTLKUMLAQUFAS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium 1,2-diaminocyclohexane tetraacetate, 1,2-diaminocyclohexenetetra-acetate of sodium, acetic acid, 1,2-cyclohexylenedinitrilo tetra-, sodium salt, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, disodium salt, sodium n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl glycinate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, sodium salt 1:2, cdta disodium salt, disodium 2-carboxymethyl-2-carboxymethyl-2-oxido-2-oxoethyl amino cyclohexyl amino acetate
PubChem CID 24230
Nombre IUPAC disodio; 2-[[2-[carboxilatometilo(carboximetil)amino]ciclohexil]-(carboximetil)amino]acetato
SMILES C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt solution
Cantidad 1 L
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 6884761
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.3g/mol