Learn More
1,2-Diaminociclohexano, mezcla de isómeros, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480518 250 g 250 g
11470518 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24657.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 694-83-7 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
1,2-Diaminocyclohexane was used in the synthesis of chiral ruthenium(IV)-oxo complexes & bicyclic pyrazine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-diaminociclohexano se utilizaba en la síntesis de oxocomplejos quirales de rutenio(IV) y derivados bicíclicos de la pirazina.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes, aire y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-83-7
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.192
Número MDL MFCD00001491
Clave InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-cyclohexanediamine, 1,2-diaminocyclohexane, 1,2-cylohexanediamine, cyclohex-1,2-ylenediamine, 1r,2r---1,2-diamino cyclohexane, dsstox_cid_7301, dsstox_rid_78396, dsstox_gsid_27301, +/--trans-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexandiamine
PubChem CID 4610
Nombre IUPAC ciclohexano-1,2-diamina
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diaminocyclohexane
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.94
pH 12
Punto de ebullición 191°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.487
Cantidad 250 g
Número UN UN2735
Beilstein 506142
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Diaminocyclohexane, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Cyclohexanediamine