Learn More
1,2-Diaminociclohexano, 99 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10478690 250 g Frasco de vidrio 250 g
10774461 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10478690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158102500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 694-83-7 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-83-7
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00001491
Clave InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-cyclohexanediamine, 1,2-diaminocyclohexane, 1,2-cylohexanediamine, cyclohex-1,2-ylenediamine, 1r,2r---1,2-diamino cyclohexane, dsstox_cid_7301, dsstox_rid_78396, dsstox_gsid_27301, +/--trans-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexandiamine
PubChem CID 4610
Nombre IUPAC ciclohexano-1,2-diamina
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Diaminocyclohexane
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 2.0°C to 15.0°C
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 192.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10(NH2)2
Índice de refracción 1.4860 to 1.4920
Cantidad 250 g
Beilstein 13, 1
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Viscosidad 7.2 mPa.s (21°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Diaminocyclohexane, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Cyclohexanediamine