Learn More
1,2-Diamino-naftaleno-5-sulfonamida, hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diamino-naphthalene-5-sulfonamide, Hydrochloride |
| CAS | 1049752-75-1 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N3 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N3O2S.ClH/c11-8-5-4-6-7(10(8)12)2-1-3-9(6)16(13,14)15;/h1-5H,11-12H2,(H2,13,14,15);1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccc2c(cccc2c1N)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5,6-diaminonaftaleno-1-sulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 273.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.0339 |