Learn More
1,2-diamino-4-(trifluorometoxi)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diamino-4-(trifluoromethoxy)benzene |
| CAS | 658-89-9 |
| Fórmula molecular | C7H7F3N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Trifluoromethoxy)-1,2-benzenediamine, 4-(Trifluoromethoxy)-o-phenylenediamine, 2-Amino-4-trifluoromethoxyaniline, 4-Trifluoromethoxybenzene-1,2-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7F3N2O/c8-7(9,10)13-4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3H,11-12H2 |
| SMILES | Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1N |
| Peso molecular (g/mol) | 192.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.051 |