Learn More
1,2-Diamino-4,5-metilendioxibenceno, Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30012184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012184 25 mg 25 miligramos
30010199 10 mg 10 miligramos
30004484 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41637025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81864-15-5
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 225.07
Sinónimo 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, hydrochloride (1:2), 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, dihydrochloride (9CI), 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine hydrochloride (1:2), 1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene dihydrochloride, 4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5,6-diamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Nc1cc2OCOc2cc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene, Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0119
Porcentaje de pureza >95%