Learn More
Clorhidrato de 1,2-diamino-4,5-dimetoxibenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diamino-4,5-dimethoxybenzene Hydrochloride |
| CAS | 225645-97-6 |
| Fórmula molecular | C8H12N2O2 . x(HCl) |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O2.ClH/c1-11-7-3-5(9)6(10)4-8(7)12-2;/h3-4H,9-10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | COc1cc(N)c(N)cc1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 204.65 |