Learn More
1,2-Diamino-2-metilpropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diamino-2-methyl Propane |
| CAS | 811-93-8 |
| Fórmula molecular | C4H12N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-1,2-propanediamine, (2-Amino-1,1-dimethylethyl)amine, 1,1-Dimethyl-1,2-ethanediamine, 1,1-Dimethylethylenediamine, 1,2-Diamino-2-methylpropane, 2,2-Dimethylethylenediamine, 2,3-Diamino-2-methylpropane, 2-Amino-2-methylpropylamine, 2-Methyl-1,2-diaminopropane, 2-Methyl-1,2-propanediamine, C,C-Dimethylethylenediamine, Isobutylenediamine, NSC 114220, NSC 17717 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N2/c1-4(2,6)3-5/h3,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | NCC(N)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.1 |