Learn More
1,2-Diacetilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diacetylhydrazine |
| CAS | 3148-73-0 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O2/c1-3(7)5-6-4(2)8/h1-2H3,(H,5,7)(H,6,8) |
| SMILES | CC(=O)NNC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N'-acetilacetohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 116.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0586 |