Learn More
1,2-Diacetina (~90%), TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diacetin |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O5/c1-5(9)11-4-7(3-8)12-6(2)10/h7-8H,3-4H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0685 |