Learn More
Ácido 1,2-Di(2-aminoetoxi)etano-N,N,N,N-tetraacético, + 98 %, Fisher Chemical
Código de producto. 10325990 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10325990 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10325990 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0755/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
25g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 67-42-5
Punto de fusión 240°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C14H24N2O10
Número MDL 4291
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.34g/mol
Forma física Sólido en polvo