Learn More
1,2-Deshydro Praziquantel, TRC
Código de producto. 30138732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138732 50 mg 50 miligramos
30132968 100 mg 100 miligramos
30006411 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28197550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125273-86-1
Fórmula molecular C19 H22 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 310.39
Sinónimo 2-(Cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Praziquantel Imp. B (EP), Praziquantel RC B (USP)
Nombre IUPAC 2-(ciclohexanecarbonil)-6,7-dihidro-3H-pirazino[2,1-a]isoquinolina-4-una
SMILES O=C(C1CCCCC1)N2CC(=O)N3CCc4ccccc4C3=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino [2,1-a]isoquinolin-4-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,12,15H,1-3,7-8,10-11,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1681