Learn More
1-(2-desoxi-beta-D-eritro-pentofuranosil)-5-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-diona (timidina), Mikromol™
Descripción
1-(2-desoxi-beta-D-eritro-pentofuranosil)-5-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-diona (timidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymidin |
| CAS | 50-89-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Thymidin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Stavudine Imp. C (EP), Zidovudine USP Related Compound D, Zidovudine USP RC D, Thymidine, 1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. E (Pharmeuropa), 1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-, 2'-Deoxythymidine, 5-Methyl-2'-deoxyuridine, 5-Methyldeoxyuridine, DThyd, Deoxyribothymidine, Deoxythymidine, NSC 21548, Thymidin, Thymine 2-desoxyriboside, Thymine deoxyriboside, Uridine, 2'-deoxy-5-methyl-, dT, beta-D-Ribofuranoside, thymine-1 2-deoxy-, Thymidine, Zidovudine Related Compound D, Stavudine Impurity C, Zidovudine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona |
| Mostrar más |