Learn More
1-(2'-Desoxi-5'-O-DMT-3'-O-nitrofenilsulfonil-bD-lixofuranosil)timina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2'-Deoxy-5'-O-DMT-3'-O-nitrophenylsulphonyl-b-D-lyxofuranosyl)thymine |
| CAS | 444717-20-8 |
| Fórmula molecular | C37H35N3O11S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-[5-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2-deoxy-3-O-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]-beta-D-threo-pentofuranosyl]-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H35N3O11S/c1-24-22-39(36(42)38-35(24)41)34-21-31(51-52(45,46)33-12-8-7-11-30(33)40(43)44)32(50-34)23-49-37(25-9-5-4-6-10-25,26-13-17-28(47-2)18-14-26)27-15-19-29(48-3)20-16-27/h4-20,22,31-32,34H,21,23H2,1-3H3,(H,38,41,42)/t31-,32-,34-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CN([C@H]2C[C@@H](OS(=O)(C3=CC=CC=C3[N+]([O-])=O)=O)[C@@H](COC(C4=CC=C(OC)C=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=CC=C6)O2)C(NC1=O)=O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,5R)-2-((bis(4-metoxifenil)(fenil)metoxi)metil)-5-(5-metil-2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)tetrahidrofuran-3-ilo 2-nitrobencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 729.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 729.2 |