Learn More
1-(2'-Desoxi-3',5'-di-O-toluoil-Alfa-D-ribofuranosil)-2-oxo-4-amino-1,2-dihidro-1,3,5-triazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2'Deoxy-3',5'di-O-toluoyl-a-D-ribofuranosyl)-2-oxo-4-am |
| CAS | 40789-35-3 |
| Fórmula molecular | C24H24N4O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-[2-deoxy-3,5-bis-O-(4-methylbenzoyl)-α-D-erythro-pentofuranosyl]- (9CI, ACI), 4-Amino-1-[2-deoxy-3,5-bis-O-(4-methylbenzoyl)-α-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one (ACI), 1-(2'-Desoxy-3',5'-di-O-p-toluoyl-α-D-ribofuranosyl)-2-oxo-4-amino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine, 3',5'-Di-O-(4-methylbenzoyl)-α-decitabine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H24N4O6/c1-14-3-7-16(8-4-14)21(29)32-12-19-18(34-22(30)17-9-5-15(2)6-10-17)11-20(33-19)28-13-26-23(25)27-24(28)31/h3-10,13,18-20H,11-12H2,1-2H3,(H2,25,27,31)/t18-,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)c3ccccc3C)N4C=NC(=NC4=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-metilbenzoato de [(2R,3S,5S)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-il)-3-(4-metilbenzoil)oxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 464.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 464.1696 |