Learn More
1-(2-desoxi-2,2-difluoro-beta-D-eritro-pentofuranosil)pirimidin-2,4(1H,3H)-diona (2'-desoxi-2',2'-difluorouridina), Mikromol™
Código de producto. 30457675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457675 4 x 25 mg -
30051037 100 mg 100 miligramos
30052484 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457675 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1257.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(2-desoxi-2,2-difluoro-beta-D-eritro-pentofuranosil)pirimidin-2,4(1H,3H)-diona (2'-desoxi-2',2'-difluorouridina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',2'-difluoro-2'-deoxyuridine
CAS 114248-23-6
Nombres de analitos o componentes 2',2'-difluoro-2'-deoxyuridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 F2 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2'-Deoxy-2',2'-difluorouridine, 1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-beta-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione, Gemcitabine Hydrochloride Impurity C, Gemcitabine Impurity C, Gemcitabine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6-,7-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=O)NC2=O)C(F)(F)[C@@H]1O
Nombre IUPAC 1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 264.18
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0558 g/mol