Learn More
1,2-Deshidroprogesterona, TRC
Código de producto. 30011543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011543 10 mg 10 miligramos
30006701 5 mg 5 miligramos
30008530 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23033010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1162-54-5
Fórmula molecular C21 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 312.45
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 1,2-Dehydroprogesterone, 1-Dehydroprogesterone, NSC 63538, δ1-Progesterone, Progesterone Imp. J (EP)
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetilo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantra-3-one
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dehydroprogesterone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h8,10,12,16-19H,4-7,9,11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2089