Learn More
1,2-Yoduro de retícula deshidro, TRC
Código de producto. 30361605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361605 5 mg 5 miligramos
30352509 50 mg 50 miligramos
30366957 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2300655MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21411-21-2
Fórmula molecular C19H22INO4
Peso molecular (g/mol) 455.29
Sinónimo 3,4-Dihydro-7-hydroxy-1-(3-hydroxy-4-methoxybenzyl)-6-methoxy-2-methylisoquinolinium Iodide, 1,2-Dehydroreticuline Iodide, 3,4-Dihydro-7-hydroxy-1-[(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methylisoquinolinium Iodide
SMILES C[N+]1=C(C2=CC(=C(C=C2CC1)OC)O)CC3=CC(=C(C=C3)OC)O.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dehydro Reticuline Iodide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO4.HI/c1-20-7-6-13-10-19(24-3)17(22)11-14(13)15(20)8-12-4-5-18(23-2)16(21)9-12;/h4-5,9-11H,6-8H2,1-3H3,(H-,21,22);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.0594