Learn More
1',2'-Dehidro Dicyclomine, TRC
Código de producto. 30368720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368720 1 mg 1 miligramo
30362359 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2295291MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109158-77-2
Fórmula molecular C19H33NO2
Peso molecular (g/mol) 307.47
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 1-(1-cyclohexen-1-yl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester, Cyclohexanecarboxylic acid, 1-(1-cyclohexen-1-yl)-, 2-diethylaminoethyl ester (6CI), 2-(Diethylamino)ethyl 1,1'-bi(cyclohexan)-1′-ene-1-carboxylate
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etil 1-(ciclohexen-1-il)ciclohexano carboxilato
SMILES CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCCC1)C2=CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1',2'-Dehydro Dicyclomine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H33NO2/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17/h11H,3-10,12-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.2511