Learn More
1',2'-Dehidro Diciclomina (>90%), TRC
Código de producto. 30011980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011980 250 mg 250 miligramos
30004787 50 mg 50 miligramos
30011708 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229530250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109158-77-2
Fórmula molecular C19H33NO2
Peso molecular (g/mol) 307.47
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 1-(1-cyclohexen-1-yl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester, Cyclohexanecarboxylic acid, 1-(1-cyclohexen-1-yl)-, 2-diethylaminoethyl ester (6CI), 2-(Diethylamino)ethyl 1,1'-bi(cyclohexan)-1′-ene-1-carboxylate
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etil 1-(ciclohexen-1-il)ciclohexano carboxilato
SMILES CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCCC1)C2=CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1',2'-Dehydro Dicyclomine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H33NO2/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17/h11H,3-10,12-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.2511
Porcentaje de pureza >95%