missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Dehidroaldosterona 21-acetato, TRC

Código de producto. 30352486
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30352486 0.5 mg 0.50 miligramo
30352343 2.5 mg 2.50 miligramo
30359607 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30352486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2291080.5MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1,2-Dehydro Aldosterone 21-Acetate
Nombres de analitos o componentes 1,2-Dehydro Aldosterone 21-Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H28 O6
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O6/c1-12(24)28-11-18(26)17-6-5-16-15-4-3-13-9-14(25)7-8-22(13,2)20(15)19-10-23(16,17)21(27)29-19/h7-9,15-17,19-21,27H,3-6,10-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19-,20+,21?,22+,23+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@H]3[C@H]5C[C@@]12C(O)O5
Nombre IUPAC Acetato de [2-[(1S,2R,5R,6R,14R,15R,16R)-18-hidroxi-14-metil-11-oxo-17-oxapentaciclo[14.2.1.01,5.06,15.09,14]nonadeca-9,12-dien-2-il]-2-oxoetilo]
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 400.465
Cantidad 0.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.189
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.