Learn More
1,2-Dehidroaldosterona 21-acetato, TRC
Código de producto. 30352343
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352343 2.5 mg 2.50 miligramo
30352486 0.5 mg 0.50 miligramo
30359607 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2291082.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dehydro Aldosterone 21-Acetate
Nombres de analitos o componentes 1,2-Dehydro Aldosterone 21-Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H28 O6
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O6/c1-12(24)28-11-18(26)17-6-5-16-15-4-3-13-9-14(25)7-8-22(13,2)20(15)19-10-23(16,17)21(27)29-19/h7-9,15-17,19-21,27H,3-6,10-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19-,20+,21?,22+,23+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@H]3[C@H]5C[C@@]12C(O)O5
Nombre IUPAC Acetato de [2-[(1S,2R,5R,6R,14R,15R,16R)-18-hidroxi-14-metil-11-oxo-17-oxapentaciclo[14.2.1.01,5.06,15.09,14]nonadeca-9,12-dien-2-il]-2-oxoetilo]
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 400.465
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.189