Learn More
1-(2-ciclopropiletil)-6-fluorobenzo[d][1,3]oxazina-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluorobenzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione |
| CAS | 477933-12-3 |
| Fórmula molecular | C13H12FNO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12FNO3/c14-9-3-4-11-10(7-9)12(16)18-13(17)15(11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2 |
| SMILES | Fc1ccc2N(CCC3CC3)C(=O)OC(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-ciclopropiletil)-6-fluoro-3,1-benzoxazina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 249.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0801 |