Learn More
1-(2-ciclopropiletil)-6-fluorobenzo[d][1,3]oxazina-2,4-diona, TRC
Código de producto. 30348851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30348851 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30348851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98884550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluorobenzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
CAS 477933-12-3
Fórmula molecular C13H12FNO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12FNO3/c14-9-3-4-11-10(7-9)12(16)18-13(17)15(11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2
SMILES Fc1ccc2N(CCC3CC3)C(=O)OC(=O)c2c1
Nombre IUPAC 1-(2-ciclopropiletil)-6-fluoro-3,1-benzoxazina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 249.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0801
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.