Learn More
Éster etílico del ácido 1-(2-ciclopropiletil)-6-fluoro-1,2-dihidro-4-hidroxi-2-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 931399-20-1 |
| Fórmula molecular | C17H18FNO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethyl 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18FNO4/c1-2-23-17(22)14-15(20)12-9-11(18)5-6-13(12)19(16(14)21)8-7-10-3-4-10/h5-6,9-10,20H,2-4,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(O)c2cc(F)ccc2N(CCC3CC3)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-(2-ciclopropiletil)-6-fluoro-4-hidroxi-2-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 319.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.122 |