Learn More
Dioxima de 1,2-ciclohexanediona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409240 5 g 5 g
11419240 25 g 25 g
11429240 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16788.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 492-99-9 | C6H10N2O2 | 142.16 g/mol
1,2-Cyclohexanedione dioxime acts as a chelating ligand forming complexes with many transition metal ions like Co, Fe and Ni. It is used in photometric detection of metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la dioxima de 1,2-ciclohexanodiona actúa como un ligando quelante formando complejos con muchos iones metálicos de transición como el Co, el Fe y el Ni. Se utiliza en la detección fotométrica de iones metálicos.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-99-9
Fórmula molecular C6H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 142.16
Número MDL MFCD00001663
Clave InChI CUNNCKOPAWXYDX-KQQUZDAGSA-N
Sinónimo 1,2-cyclohexanedione dioxime, nioxime, 1z,2z-cyclohexane-1,2-dione dioxime, nioxim, 1,2-cyclohexanedione, dioxime, 1,2-bis hydroxyimino cyclohexane, unii-g1qt7su5a8, cyclohexane-1,2-dione dioxime, 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxime, g1qt7su5a8
PubChem CID 10300
Nombre IUPAC N-[(1E,2E)-2-(hydroxyimino)cyclohexylidene]hydroxylamine
SMILES O\N=C1/CCCC/C/1=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Cyclohexanedione dioxime
Punto de fusión 181°C to 188°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 1909047
Índice Merck 14,6560
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 97%