Learn More
1,2-ciclohexanodiona, 98%
Código de producto. 11974851 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11974851 250 g Frasco de vidrio 250 g
10636872 10 g Frasco de vidrio 10 g
10385980 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11974851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111162500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 765-87-7 | C6H8O2| 112,13 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-87-7
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Clave InChI OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol
PubChem CID 13006
ChEBI CHEBI:41674
Nombre IUPAC ciclohexano-1,2-diona
SMILES C1CCC(=O)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Cyclohexanedione
Punto de fusión 35.0°C to 38.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 193.0°C to 195.0°C
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H8(=O)2
Índice de refracción 1.5180 to 1.5200
Cantidad 250 g
Beilstein 07,II,526
Fieser 02,93
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Cyclohexanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación