Learn More
1,2-Ciclohexanodiona, +98 %
Código de producto. 11407017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407017 5 g 5 g
11417017 25 g 25 g
11427017 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14401.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 765-87-7 | C6H8O2 | 112,128 g/mol
La 1,2-ciclohexanodiona se utiliza como sustrato para estudiar la enzima ciclohexano-1,2-diona hidrolasa, que es una nueva herramienta para degradar compuestos alicíclicos. También actúa como reactivo específico para los residuos de arginina.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 1,2-ciclohexanodiona se utiliza como sustrato para estudiar la enzima ciclohexano-1,2-diona hidrolasa, que es una nueva herramienta para degradar los compuestos alicíclicos. También actúa como un reactivo específico para los residuos de arginina.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-87-7
Fórmula molecular C6H8O2
Número MDL MFCD00001648
Clave InChI OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol
PubChem CID 13006
ChEBI CHEBI:41674
Nombre IUPAC ciclohexano-1,2-diona
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Cyclohexanedione
Punto de fusión 35°C to 38°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 193°C to 195°C
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.519
Cantidad 5 g
Beilstein 507419
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
SMILES C1CCC(=O)C(=O)C1
Peso molecular (g/mol) 112.128
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación