Learn More
1,2-Ciclohexanodiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488497 10 g 10 g
11498497 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18572.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 931-17-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
1,2-Cyclohexanediol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-ciclohexanodiol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931-17-9
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00003861
Clave InChI PFURGBBHAOXLIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-cyclohexanediol, 2-hydroxycyclohexanol, pyrocatechitol, 1,2-dihydroxycyclohexane, brenzkatechin, 1,2-benzenediol, hexahydro, brenzkatechin german, 1,2-trans-cyclohexanediol, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, mixture of cis and trans
PubChem CID 13601
ChEBI CHEBI:24567
Nombre IUPAC ciclohexano-1,2-diol
SMILES C1CCC(C(C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Cyclohexanediol
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión 72°C to 76°C
Punto de ebullición 118°C to 120°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%