Learn More
Anhídido de 1,2-ciclohexanodicarboxílico, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394376 100 g 100 g
11304386 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20001.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85-42-7 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-42-7
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00064863,MFCD00674195
Clave InChI MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
PubChem CID 85689
ChEBI CHEBI:103210
Nombre IUPAC octahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Nombre de nota Cis + Trans
Punto de fusión 32°C to 34°C
Punto de ebullición 158°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 275°C (527°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 83213
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%