Learn More
Anhídido de 1,2-ciclohexanodicarboxílico, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11304386 500 g 500 g
11394376 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20001.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.56€
    42.65€ / 500 g
    Ahorro 8.91€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 85-42-7 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-42-7
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00064863,MFCD00674195
Clave InChI MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
PubChem CID 85689
ChEBI CHEBI:103210
Nombre IUPAC octahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Nombre de nota Cis + Trans
Punto de fusión 32°C to 34°C
Punto de ebullición 158°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 275°C (527°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 83213
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis + trans
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrohexaphthalic anhydride