Learn More
Ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid |
| CAS | 1687-30-5 |
| Fórmula molecular | C8 H12 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, hexahydro-, Hexahydrophthalic acid, NSC 239117 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C1CCCCC1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido ciclohexano-1,2-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.074 |